Wichtige Dokumente
PHL82666
2,3,4′,5-Tetrahydroxystilben-2-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside, 2,4-Dihydroxy-6-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-Glucopyranoside, EH-201, THSG, Tetrahydroxystilbene glucoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2\C=C\c3ccc(cc3)O)O)O
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-15-16(25)17(26)18(27)20(28-15)29-19-11(7-13(23)8-14(19)24)4-1-10-2-5-12(22)6-3-10/h1-8,15-18,20-27H,9H2/b4-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m1/s1
InChIKey
JAYVHSBYKLLDJC-DSNJPTTOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)