Wichtige Dokumente
PHL84243
Neoliquiritin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,7-Dihydroxyflavanon-7-glucosid, Liquiritigenin-7-glucosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
InChI
1S/C21H22O9/c22-9-17-18(25)19(26)20(27)21(30-17)28-12-5-6-13-14(24)8-15(29-16(13)7-12)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,15,17-23,25-27H,8-9H2/t15-,17+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
InChIKey
HJBUYKZTEBZNSH-ZRWXNEIDSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)