Wichtige Dokumente
PHL83847
Echinatin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4,4′-Dihydroxy-2-methoxychalkon, Retrochalkon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)c1c(ccc(c1)O)\C=C\C(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-16-10-14(18)8-4-12(16)5-9-15(19)11-2-6-13(17)7-3-11/h2-10,17-18H,1H3/b9-5+
InChIKey
QJKMIJNRNRLQSS-WEVVVXLNSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)