Merck
561843
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N′-cyclohexylcarbodiimid, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimid, polymer gebunden
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Kennzeichnungsgrad
1.0-2.0 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung
Polymer-supported coupling reagent. Used in the preparation of a dicarboxamidocyclopentanol library.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Weinshenker, G.
Organic Syntheses, 6, 951-951 (1988)
Synthesis of compound libraries based on 3,4-diaminocyclopentanol scaffolds.
Y Guan et al.
Journal of combinatorial chemistry, 2(4), 297-300 (2000-07-13)