Wichtige Dokumente
Y0001932
Saikosaponin A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
saikosaponin
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C42H68O13/c1-21-28(46)33(55-34-31(49)30(48)29(47)22(18-43)53-34)32(50)35(52-21)54-27-10-11-37(4)23(38(27,5)19-44)8-12-39(6)24(37)9-13-42-25-16-36(2,3)14-15-41(25,20-51-42)26(45)17-40(39,42)7/h9,13,21-35,43-50H,8,10-12,14-20H2,1-7H3/t21-,22-,23-,24-,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31-,32-,33+,34+,35+,37+,38+,39-,40+,41-,42+/m1/s1
InChIKey
KYWSCMDFVARMPN-MSSMMRRTSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)