Wichtige Dokumente
PHL80836
p-Cymol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1-Isopropyl-4-methyl-benzol, 4-Isopropyltoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Dampfdichte
4.62 (vs air)
Dampfdruck
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
817 °F
Expl.-Gr.
5.6 %
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.490 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChIKey
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)