Wichtige Dokumente
PHL83949
Valtrat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Halazuchrom B, Valepotriat, Valtratum
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CC(O[C@H](OC=C1COC(C)=O)[C@@]2([H])C1=C[C@H](OC(CC(C)C)=O)[C@@]23OC3)=O
InChI
1S/C22H30O8/c1-12(2)6-18(24)29-17-8-16-15(9-26-14(5)23)10-27-21(20(16)22(17)11-28-22)30-19(25)7-13(3)4/h8,10,12-13,17,20-21H,6-7,9,11H2,1-5H3/t17-,20+,21-,22+/m0/s1
InChIKey
BDIAUFOIMFAIPU-KVJIRVJXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)