Wichtige Dokumente
PHL80544
Tectorigenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxy-6-methoxyisoflavon, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxy-phenyl)-6-methoxy-chromen-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-on, 5-Hydroxyglycitein, Tectrigenin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
OC(C=C1)=CC=C1C2=COC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C3C2=O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-11(18)6-12-13(15(16)20)14(19)10(7-22-12)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
InChIKey
OBBCRPUNCUPUOS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)