Wichtige Dokumente
PHL83915
Tectochrysin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5-Hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, 5-Hydroxy-7-methoxyflavon, 7-Methylchrysin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
SMILES String
[o]1c2c([c](cc1c3ccccc3)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3
InChIKey
IRZVHDLBAYNPCT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)