Wichtige Dokumente
PHL80451
Eupatorin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3′,5-Dihydroxy-4′,6,7-trimethoxy-flavon, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxy-phenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-on, 6-Methoxy-luteolin-4′,7-dimethylether, NSC 106402
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-10(12)19)13-7-11(20)16-14(25-13)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
InChIKey
KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)