Wichtige Dokumente
BP858
Dibenzosuberon
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Dibenzosuberon, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-on, Dibenzocycloheptadienon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nortriptyline, amitriptyline
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Brechungsindex
n20/D 1.6332 (lit.)
bp
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-34 °C (lit.)
Dichte
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
InChIKey
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)