Wichtige Dokumente
8.03559
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberone
for synthesis
Synonym(e):
Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
214-912-3
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
2511 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
191-194 °C/7 hPa
mp (Schmelzpunkt)
31-34 °C
Übergangstemp.
flash point 200 °C
Löslichkeit
0.03 g/L
Dichte
1.16 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
InChIKey
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 31 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 34 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup