Merck
N1280000
Nortriptylin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yliden)-N-methyl-1-propanamin -hydrochlorid, Desmethylamitriptylin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nortriptyline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
InChIKey
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Nortriptyline hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Henry P Parkman et al.
JAMA, 310(24), 2640-2649 (2013-12-26)
Gastroparesis remains a challenging syndrome to manage, with few effective treatments and a lack of rigorously controlled trials. Tricyclic antidepressants are often used to treat refractory symptoms of nausea, vomiting, and abdominal pain. Evidence from well-designed studies for this use
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1282, 58-71 (2013-02-21)
The adsorption behaviors of a neutral (caffeine) and a positively charged compound (nortriptylinium) are investigated on two RPLC/hybrid stationary phases, eluted with a low ionic strength buffer (phosphate buffer, W(S)pH 2.63, I=10mM). The first phase, bridge ethylene hybrid (BEH), is
Rudolf Uher et al.
Depression and anxiety, 29(12), 1043-1049 (2012-08-31)
It has been suggested that clinician-rated scales and self-report questionnaires may be interchangeable in the measurement of depression severity, but it has not been tested whether clinically significant information is lost when assessment is restricted to either clinician-rated or self-report
Luis Enrique Chaparro et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 7(7), CD008943-CD008943 (2012-07-13)
Pharmacotherapy remains an important modality for the treatment of neuropathic pain. However, as monotherapy current drugs are associated with limited efficacy and dose-related side effects. Combining two or more different drugs may improve analgesic efficacy and, in some situations, reduce
Aravind Penmatsa et al.
Nature, 503(7474), 85-90 (2013-09-17)
Antidepressants targeting Na(+)/Cl(-)-coupled neurotransmitter uptake define a key therapeutic strategy to treat clinical depression and neuropathic pain. However, identifying the molecular interactions that underlie the pharmacological activity of these transport inhibitors, and thus the mechanism by which the inhibitors lead