808035
TSKgel® PWxl (10 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® Top-Off for TSKgel® PWxl and G-DNA-PW columns, 10μm, 1g, phase hydroxylated methacrylate, 10 μm particle size, bottle of 1 g
Agentur
suitable for USP L38
Produktlinie
TSKgel®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 1 g
Hersteller/Markenname
Tosoh 08035
Parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
10 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Analytische Säule
Vorsäule
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F
Flammpunkt (°C)
39 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)