Merck
513490
Sigma-Aldrich
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzoesäure
97%
Synonym(e):
4-Carboxylphenylborsäurepinacolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
228-231 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-9(6-8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChIKey
IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)