808032
TSKgel® Größenausschluss (PW-Typ)-HPLC-Säule
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Synonym(e):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Hersteller/Markenname
Tosoh 08032
Parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.6 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
>1000 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?