Merck
808023
TSKgel® G5000PWXL (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® Größenausschluss (PW-Typ)-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G5000PWXL HPLC-Säule, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08023
Parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
1000 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie TSKgel® G5000PWXL-Säulen für die Analyse von wasserlöslichen linearen Polymeren mit Molekülmassen von bis zu 1 Million Da. Die kleinere Teilchengröße der Säulen vom Typ PWXL liefern eine 1,7-fach höhere Auflösung als ihr PW-Gegenstück, weswegen Säulen vom Typ PWXL sich besser für Analysezwecke eignen.
Physikalische Form
In Wasser transportiert.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)