58297
SUPELCOSIL™ LC-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ LC-8 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L7
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL™
Kennzeichnungsgrad
6.0% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..