Wichtige Dokumente
61718
Lavendelöl
natural, from Lavandula angustifolia L.
Synonym(e):
Aromaya Raben, Lavandox, Lavandula aetheroleum, Lavandula officinalis oil
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Lavandula angustifolia L.
Qualitätsniveau
Qualität
natural
Brechungsindex
n20/D 1.46
n20/D 1.461 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
Dichte
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?