Wichtige Dokumente
C7767
Baumwollsamenöl
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant (Gossypium hirsutum L.)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
unsaturated fatty acids, ~70%
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Lipid-Typ
oils
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves