Merck
57620-U
Rheodyne® Modell 7725
Rheodyne 7725
Synonym(e):
Rheodyne® Einspritzvorrichtung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
eCl@ss:
42079206
NACRES:
SB.51
Beschreibung
manual with MBB
Leistungsmerkmale
number of ports 6
positions 2
Hersteller/Markenname
Rheodyne 7725
Parameter
7000 psi max. pressure
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)