Merck
57621
Rheodyne® Modell 7725i
Rheodyne 7725i
Synonym(e):
Rheodyne® Einspritzvorrichtung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Beschreibung
internal position sensing switch
Leistungsmerkmale
manual
number of ports 6
positions 2
Hersteller/Markenname
Rheodyne 7725i
Parameter
7000 psi max. pressure
Allgemeine Beschreibung
Rheodyne® Injector model is a stainless steel version and comprises of a six-port sample injection valves in which the sample is loaded through a built-in needle port in the front of the valve.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)