58830-U
Rotordichtung für Modell 7125/7725/7725i-Einspritzvorrichtungen
Vespel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
SB.51
Empfohlene Produkte
Materialien
Vespel
Allgemeine Beschreibung
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector is an accessory for use with mainly Rheodyne® 7725 and 7725i injectors for operation at pH 0-14.
Rechtliche Hinweise
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)