57018
Supelclean™ LC-SCX SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean™
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pkg of 54 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
3 mL
Aktive Matrixgruppe
SCX phase
SCX
Durchmesser
40-45 μm
Porengröße
60 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
ion exchange
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
- Cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed samples prior to their determination by ultra-performance liquid chromatography-fluorescence detection (UPLC-FLD).
- Adulterants in slimming functional foods prior to their quantification by gas chromatography-electron impact-tandem mass spectrometry (GC-EI-MS/MS).
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..