Wichtige Dokumente
512443
3-Chlor-L-tyrosin
97%
Synonym(e):
(2S)-2-Amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Monochlorotyrosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]24/D −2°, c = 1 in 1 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
249 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChIKey
ACWBBAGYTKWBCD-ZETCQYMHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?