Merck
57057
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE-Röhre
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Materialien
PE frit
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 1 g
Verpackung
pkg of 30 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
6 mL
Matrix
magnesium silicate base material
Aktive Matrixgruppe
Florisil phase
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Das Festphasen-Extraktionsgerät verwendet für die Probennahme und Konzentration Glasfläschchen oder -röhrchen. Manche Sorptionsmittel erfordern ein größeres Desorptionsvolumen, als es die kleinen SPE-Kartuschen bieten. In solchen Fällen werden SPE-Röhrchen verwendet.
Anwendung
Die Supelclean LC-Florisil SPE-Röhre® wird in der SPE zur Reinigung von Oberflächensedimentproben eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Roberto Cassi et al.
Marine pollution bulletin, 56(11), 1943-1948 (2008-09-17)
Due to deleterious effects on non-target organisms, the use of organotin compounds on boat hulls of small vessels (<25 m) has been widely prohibited. The International Maritime Organisation (IMO) resolved that the complete prohibition on organotin compounds acting as biocides
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE