57014
Supelclean™ LC-NH2 SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean™
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 54
Kennzeichnungsgrad
5% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
amino bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa
9.8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)