Merck
567508-U
Supelco
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Discovery Pentafluorophenyl PFP HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Discovery® HS F5 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L43
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
4 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
PFP (pentafluorophenyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Discovery HS F5-Phase bietet RP-Trennungen, die sich stark von denen eines C18-Materials unterscheiden. Dennoch eluieren die Verbindungen im gleichen Zeitraum, so dass eine C18-Methode leicht übertragen werden kann.
Leitfaden zur Übertragung einer C18-Methode auf die Discovery HS F5
Im allgemeinen werden Basen auf der HS F5 stärker zurückgehalten als auf einer C18. Bei diesen Verbindungen wird eine Erhöhung des organischen Anteils um 5 - 10% eine ähnliche Retention zeigen. Allerdings wird sich die Selektivität sehr stark unterscheiden.
Analyten mit niedrigen log Po/w-Werten (kleiner als 2,5) werden auf einer HS F5 stärker retardiert als auf einer C18. Die Größe dieses Unterschieds ist stark analyt-abhängig.
Die gebundene Discovery® HS F5-Phase erzeugt Umkehrphasentrennungen, die sich deutlich von denen eines C18-Materials unterscheiden. Die Verbindungen eluieren jedoch im gleichen Zeitraum, sodass eine C18-Methode leicht übertragen werden kann.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einzigartige Selektivität
  • Retention vergleichbar mit C18 (bisweilen stärkere mobile Phase erforderlich)
  • Ausgezeichnete Peak-Form
  • Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
  • Upscale von 3 bis 10μm Partikelgröße
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Umberto M Battisti et al.
Journal of chromatography. A, 1443, 152-161 (2016-03-30)
A "heart-cut" two-dimensional achiral-chiral liquid chromatography triple-quadrupole mass spectrometry method (LC-LC-MS/MS) was developed and coupled to in vivo cerebral microdialysis to evaluate the brain response to the chiral compound (±)-7-chloro-5-(3-furanyl)-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide ((±)-1), a potent positive allosteric modulator (PAM) of AMPA receptor.
Jennie Wang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 124, 267-273 (2016-03-13)
An HPLC method for the assay of a DNA topoisomerase inhibitor, LMP776 (NSC 725776), has been developed and validated. The stress testing of LMP776 was carried out in accordance with International Conference on Harmonization (ICH) guidelines Q1A (R2) under acidic
Jana Maláková et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 853(1-2), 265-274 (2007-04-10)
Galantamine, an alkaloid isolated from the bulbs and flowers of Caucasian snowdrop (Galanthus woronowii, Amaryllidaceae) and related species, is employed in human medicine for the treatment of various neuromuscular and neurodegenerative diseases. After the administration, the products of oxidative biotransformation
Lucie Havlíková et al.
Talanta, 76(3), 597-601 (2008-07-01)
A pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was for the first time tested for the simultaneous determination of triamcinolone acetonide, its degradation product triamcinolone and two preservatives, methylparaben, and propylparaben. A new simple isocratic reversed phase HPLC method with UV detection, using
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein