576646
N-Boc-4-Hydroxyanilin
97%
Synonym(e):
N-Boc-4-aminophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
143-147 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
InChIKey
YRQMBQUMJFVZLF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)