Wichtige Dokumente
609889
Methanol-18O
95 atom % 18O
Synonym(e):
Methylalkohol-18O
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
64.7 °C (lit.)
Dichte
0.838 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C[18OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+2
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-HQMMCQRPSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?