Merck
G0759
Sigma-Aldrich
Glycochenodeoxycholsäure Natriumsalz
Synonym(e):
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanonsäure N-(carboxymethyl)amid Natriumsalz, N-(3α,7α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycin Natriumsalz, Natriumglycochendesoxycholat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H42NNaO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.61
Beilstein:
3847290
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
471.61 g/mol
Methode(n)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;/m1./s1
InChIKey
AAYACJGHNRIFCT-YRJJIGPTSA-M
Allgemeine Beschreibung
Glycochenodesoxycholat (GCDC) ist ein toxisches, hydrophobes Gallensalz.
Anwendung
Natrium-Glycochenodeoxycholat wurde in einer Studie zur Beurteilung der Reparatur einer durch Gallensalze verursachten DNA-Schädigung eingesetzt. Es wurde ebenfalls in einer Studie zur Untersuchung der Enterotoxinproduktion durch Clostridium perfringens Typ A in Gegenwart humaner Gallensalze verwendet.
Natriumglycochenodesoxycholat wird als Additiv in MRS-Agar (de Man, Rogosa und Sharpe) für die Dekonjugation von Gallensalzen zum Bestimmen der Kapazität der Stämme beim Dekonjugieren von bestimmten Gallensalzen eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Glycochenodesoxycholat (GCDC) kann die Hepatozytenapoptose, die teilweise von Fas vermittelt wird, einleiten.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ana I Prieto et al.
Genetics, 174(2), 575-584 (2006-08-05)
Exposure of Salmonella enterica to sodium cholate, sodium deoxycholate, sodium chenodeoxycholate, sodium glycocholate, sodium taurocholate, or sodium glycochenodeoxycholate induces the SOS response, indicating that the DNA-damaging activity of bile resides in bile salts. Bile increases the frequency of GC -->
Lin Lin et al.
American journal of translational research, 11(6), 3365-3374 (2019-07-18)
Human noroviruses (HuNoVs) are a major cause of epidemic and sporadic cases of acute gastroenteritis worldwide. Recently, human intestinal enteroids (HIEs) have been shown to support the replication of HuNoVs, and be an excellent model to study HuNoV-host interactions. We
Robert L Atmar et al.
The Journal of infectious diseases, 221(5), 739-743 (2019-10-16)
The development of an in vitro cultivation system for human noroviruses allows the measurement of neutralizing antibody levels. Serum neutralizing antibody levels were determined using a GII.4/Sydney/2012-like virus in human intestinal enteroids in samples collected before and 4 weeks after
Hui Wang et al.
Journal of cellular physiology, 235(2), 1615-1623 (2019-07-28)
The incidence of gallbladder cancer (GBC) is relatively rare but a high degree of malignancy. The migration and invasion potential of GBC severely affects the prognosis of patients with GBC. Glycochenodeoxycholate (GCDC) is one of the most important components in
N L Heredia et al.
FEMS microbiology letters, 68(1), 15-21 (1991-11-01)
The effect of human bile juice and bile salts (sodium cholate, sodium taurocholate, sodium glycochenodeoxycholate and sodium chenodeoxycholate) on growth, sporulation and enterotoxin production by enterotoxin-positive and enterotoxin-negative strains of Clostridium perfringens was determined. Each bile salt inhibited growth to