Wichtige Dokumente
47849
Benzoesäure
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 132 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
1061 °F
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
Dichte
1.32 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?