109479
Benzoesäure
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 132 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
1061 °F
Verpackung
poly bottle of 500 g
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 2.9 g/L at 25 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?