Wichtige Dokumente
442334
2-Bromethanol
analytical standard
Synonym(e):
Ethylenbromhydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
4.3 (vs air)
Dampfdruck
2.4 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChIKey
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?