Wichtige Dokumente
176850
2-Iodethanol
99%
Synonym(e):
2-Hydroxyethyl iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene iodohydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.572 (lit.)
bp
85 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
2.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCI
InChI
1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChIKey
QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?