Wichtige Dokumente
167169
3-Brom-1-propanol
97%
Synonym(e):
Trimethylenbromhydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
62 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.537 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCBr
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
InChIKey
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-Bromo-1-propanol is an electrophile used as a substrate in nucleophilic substitution reactions and in the redox polymerization.
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?