Wichtige Dokumente
226130
3-Brom-1,2-propandiol
97%
Synonym(e):
α-Glycerinbromhydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.518 (lit.)
bp
72-75 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.771 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChIKey
SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?