Merck
40053
Supelco
Naphthalin -Lösung
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Beilstein:
7822574
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
5000 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChIKey
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Sigma-Aldrich offers an extensive line of Fluka and Supelco brand neats and single-component solutions for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyses. Naphthalene solution may be prepared, via dissolving polycyclic aromatic hydrocarbons in methanol.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Quantitative SERS sensors for environmental analysis of naphthalene
Peron.O, et al.
Analyst, 135, 1018-1022 (2011)
Qianqian Shi et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(1), 188-194 (2013-04-17)
A high-surface-area carbon (KC-1) was prepared from waste polystyrene-based ion exchange resin by KOH activation and used for naphthalene adsorption. The carbon exhibited a good hydrophobic nature with developed porous structure, favoring the adsorption of organic compounds. The Brunauer-Emmett-Teller surface
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1280, 35-50 (2013-02-07)
The achievable separation speed and resolution of columns packed with the new 4.6 μm Kinetex particles were characterized by their permeability and their plate heights, measured meticulously. Their specific permeabilities range between 1.81 and 1.95 × 10(-10)cm(2) and their external
K Vijayavel et al.
Biomedical and environmental sciences : BES, 26(4), 295-302 (2013-03-29)
To investigate protective effect of Coleus aromaticus leaf extract against naphthalene induced hepatotoxicity in rats. Eighteen male rats were divided into three groups. Group I rats were treated as control. Group II rats were intraperitoneally administered with naphthalene (435 mg/kg
Dickson Y S Yan et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 178, 15-22 (2013-03-26)
The effectiveness and mechanisms of naphthalene and metal removal from artificially contaminated soil by FeEDTA/FeEDDS-activated persulfate were investigated through batch experiments. Using FeEDTA-activated persulfate, higher naphthalene removal from the soil at 7 h was achieved (89%), compared with FeEDDS-activated persulfate (75%).