176044
Naphthalin-d8
99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
1,2,3,4,5,6,7,8-Octadeuterionaphthalene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.03 mmHg ( 25 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Expl.-Gr.
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChIKey
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?