Merck
47526-U
Supelco
2,4,6-Trichloroanisol -Lösung
certified reference material, 100 μg/mL in methanol
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)OC
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
InChIKey
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4,6-Trichloroanisole, belonging to the class of chloroanisoles, is an odorant responsible for the musty-mildew-like aroma of cork taint in bottled wines. It occurs due to contamination from the cardboard used for cork transportation, usage of hypochlorite as the cork bleaching agent, wood preservatives, biocides, fungicides, and herbicides containing pentachlorophenol, 2,3,4,6-tetrachlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol, etc.
Anwendung
2,4,6-Trichloroanisole solution has been used as a drinking water odor standard for the analysis of trace odor components in drinking water samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS). It has also been used as certified reference material for the quantification of the analyte in red wine using gas chromatography with electron capture detection (GC-ECD).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of 2, 4, 6-trichloroanisole in wines by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography--electron-capture detection
Riu M, et al.
Journal of Chromatography A, 977(1), 1-8 (2002)
M K Taylor et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(6), 2208-2211 (2000-07-11)
2,4,6-Trichloroanisole (TCA) is the compound most often associated with cork taint in wines and has been shown to have a very low sensory threshold ( approximately 5 ng/L in wine). A supercritical fluid extraction (SFE) method for TCA in bark
Chromatograms
suitable for GC, application for SPME