Wichtige Dokumente
29556-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
1-stage high purity, parameter 0-100 psi
Empfohlene Produkte
Parameter
0-100 psi
Allgemeine Beschreibung
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)