Merck
41910-U
Supelco
Modell 226 Druckregler
with gauge,
single-stage
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Materialien
aluminum body
Qualitätsniveau
Fitting
CGA 180
Anwendung(en)
environmental
Allgemeine Beschreibung
  • Compact size and light weight design for easy transportability.
  • Elgiloy® diaphragm minimizes diffusion resistance and provides accurate and stable pressure control.
  • Sintered filter protects internal components and extends regulator service life.
• Aluminiumkörper mit Edelstahlmembran
• Eingangsdruck von 0-2000psig (0-137bar)
• Ausgangsdruck 1-25psig (0,07-1,7bar)
• CGA 180 / 1/8 Zoll NPT (F)
• Ausgestattet mit 1/8 Zoll Swagelok für 1/8 Zoll Leitung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1