Merck
Z146706
Sigma-Aldrich
Aldrich® Gasflaschen-Regler für nicht korrosive Gase
size, CGA Inlet size 180
Synonym(e):
Gas control valve
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
Messbereich
0-90 psig
CGA-Einlassgröße
180
Größe
Allgemeine Beschreibung
  • Einstufig
  • Einlass: CGA 180
  • Auslass: 1/4" NPTF mit Außenverschraubung
  • Max. Einlassdruck: 3.000 psig
  • Temperaturbereich: -40 bis 60 °C
  • Kompakter chrombeschichteter Messingkörper
  • Kleinstahlflaschengasregulatoren enthalten eine PTFE-Dichtungsscheibe.
  • Ersatz-PTFE-Dichtungsscheiben sind separat zu bestellen.
Sonstige Hinweise
Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt
Siehe Merkblatt für technische Informationen AL-151 Gasregulatoren: Auswahl, Installation und Betrieb.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)