Wichtige Dokumente
29575-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity plus, parameter 0-150 psi
Synonym(e):
Pressure Regulator (He, Ar, N2)
Empfohlene Produkte
Parameter
0-150 psi
Allgemeine Beschreibung
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)