G004866
GC Analysis of ‘Positive List′ Chemicals (Mix 2) on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1 μL splitless (1 min)
sample: each pesticide at 20 ppm in acetone
Anwendung(en)
agriculture
food and beverages
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)