Merck
20411
Supelco
Glaswolle
Silanized, pkg of 50 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41121800
Agentur
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA OTM-45
Verpackung
pkg of 50 g
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Glaswolle besteht aus kurzen Glasfasern und ist von Natur aus nicht entzündbar. Sie ist allgemein als Material zur Wärmeisolierung in Schiffen, Automobilen, Klimakanälen und Leitungen von Wassersystemen bekannt. Darüber hinaus findet sie als schallschluckendes Material Anwendung in Konzerthallen, Studios und Kinosälen. Vor allem ist sie für Menschen nicht krebserregend.
Glaswollstopfen werden oft für GC-Inlet-Liner genutzt, um die Probenverdampfung zu verbessern und/oder um zu verhindern, dass nicht flüchtiges Material in die Säule gelangt. Sie können auch in gepackten GC-Säulen, Lösungsmitteldesorptionsröhrchen sowie Thermodesorptionsröhrchen und für die Purge-Trap-Technik zum Zurückhalten des adsorbierenden Materials eingesetzt werden.
Anwendung
Die silanisierte mit Glaswolle gepackte Gaschromatographiesäule kann in einem experimentellen Verfahren zum Messen und Auffangen von flüchtigen Substanzen aus Speiseölen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Silanisiert für allgemeine Verwendungszwecke
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 339-344 (1984)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)
Shayla Salzman et al.
Science advances, 6(24), eaay6169-eaay6169 (2020-06-26)
Most cycads engage in brood-site pollination mutualisms, yet the mechanism by which the Cycadales entice pollination services from diverse insect mutualists remains unknown. Here, we characterize a push-pull pollination mechanism between a New World cycad and its weevil pollinators that
Keunhong Jeong et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 56(11), 1089-1093 (2018-06-02)
Parahydrogen is a potentially significant source of hyperpolarization. However, a heat exchanger at an ultralow temperature, which is normally sustained wastefully using liquid nitrogen, is essential for the generation of hyperpolarized parahydrogen. In order to cut down on the use