Merck
Z291722
Supelco
Einsatz für 2-ml-Fläschchen mit Standardöffnung, 4,6 mm ID
size 0.10 mL, glass (conical), O.D. × H 5 mm × 29 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
glass (conical)
Verpackung
pkg of 200 ea
AD × H
5 mm × 29 mm
Größe
0.10 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)