Merck
27400-U
Supelco
Einsatz für 2-ml-Fläschchen mit Standardöffnung, 4,6 mm ID
volume 0.05 mL, conical clear glass, bottom spring, O.D. × H 4 mm × 25 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
conical clear glass
Beschreibung
insert style conical
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
4 mm × 25 mm
Volumen
0.05 mL
Kompatibilität
for use with 12x32mm, 4.6mm I.D.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Huawei Zeng et al.
Metabolites, 5(3), 489-501 (2015-09-18)
The pattern of metabolites produced by the gut microbiome comprises a phenotype indicative of the means by which that microbiome affects the gut. We characterized that phenotype in mice by conducting metabolomic analyses of the colonic-cecal contents, comparing that to