Merck
27093-U
Supelco
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon
black phenolic hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone
black phenolic hole cap
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Septumdicke
1.5 mm
Fitting
thread for 8-425
Kompatibilität
for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nataliya Chorna et al.
Biomedicines, 8(4) (2020-04-12)
The multi-omic integration of microbiota data with metabolomics has gained popularity. This protocol is based on a human multi-omics study, integrating cervicovaginal microbiota, HPV status and neoplasia, with urinary metabolites. Indeed, to understand the biology of the infections and to