Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon
Products
Produktkategorie
septa (11)
Marke
Supelco (11)
Verschlusstyp
Farbe
Packungsgröße
Produkte filtern
Showing 1-11 of 11
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
27019
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon,
black polypropylene hole cap, thread for 15-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
SU860078
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon,
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, red PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27022
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon,
black polypropylene cap, thread for 24-400, PTFE/silicone, septum thickness 3 mm, for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27273
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon,
black polypropylene hole cap, thread for 10-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (large opening), pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27262
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27018
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon,
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27261-U
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly), for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
SU860076
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/white silicone), septum thickness 1.3 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27020
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon,
black polypropylene hole cap, thread for 18-400, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27093-U
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon,
black phenolic hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
854985
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 1000 ea